Wichtige Dokumente
480037
Magtrieve™
Synonym(e):
Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2 ), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide
About This Item
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>375 °C (dec.) (lit.)
Dichte
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Cr]=O
InChI
1S/Cr.2O
InChIKey
AYTAKQFHWFYBMA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)