Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.57
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8022293
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-15-9-8-10-18(16-24(30)31)29-26(33)34-17-23-21-13-6-4-11-19(21)20-12-5-7-14-22(20)23/h4-7,11-14,18,23H,8-10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t18-/m0/s1
InChI key
SDBUQLGECIYUDT-SFHVURJKSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?