Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2690668
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
48-52 °C
functional group
aldehyde, ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6H,1H3
InChI key
UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 3-formylbenzoate may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
- meso-Tetrakis(3-carboxyphenyl)porphyrin via condensation with pyrrole.
- Methyl 3-[4-(1-methyl-3-phenylureido)phenylaminomethyl]benzoate, which shows moderate SENP1 protease inhibition activity.
- An N-methyl-sulfonylhydrazone derivative for use as anti-diabetic agent with good plasma stability.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?