Merck
47548
Sigma-Aldrich
4-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]-piperazin-1-ylessigsäure -dihydrochlorid
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]-1-piperazinessigsäure -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27N3O4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CCNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)CC1
InChI
1S/C23H27N3O4.2ClH/c27-22(28)15-26-13-11-25(12-14-26)10-9-24-23(29)30-16-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21;;/h1-8,21H,9-16H2,(H,24,29)(H,27,28);2*1H
InChIKey
YPIAQRIOWDEWLP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)