Merck
471895
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminopropyl)phosphonsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(NH2)P(O)(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +16.5°, c = 2 in 1 M NaOH
mp (Schmelzpunkt)
265-269 °C (lit.)
SMILES String
CC[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)/t3-/m0/s1
InChIKey
DELJNDWGTWHHFA-VKHMYHEASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)