Direkt zum Inhalt
Merck

468320

Poly-(ethylen-co-1,2-butylen)-diol

average Mn ~3,400

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
HO(-CH2CH2-)x[-CH2CH(C2H5)-]yOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


mol wt

average Mn ~3,400

refractive index

n20/D 1.4768

viscosity

50,000 cP(25 °C)(lit.)

hydroxyl functionality

1.9

density

0.88 g/mL at 25 °C

SMILES string

C=C.OC=C.CCC=C.CCC(O)=C

Application

Uses: flexible modifier in urethanes, acrylics, polyesters, and epoxy resins. Good exterior durability.




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen