Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n
bp
194 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)15-6)12-10(14)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
InChI key
XCJLIYKAMLUDGN-QMMMGPOBSA-N
Was ist los?
WGK 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?