Fortfahren mit
449385
4-(Brommethyl)benzophenon
96%
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
€ 136,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2C6H4C(O)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-197-7
MDL number:
Assay:
96%
€ 136,50
Listenpreis€ 182,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
mp
109-112 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone, phenyl
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
RYULULVJWLRDQH-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
143677301450692069
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
mp
109-112 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
mp
212-216 °C (lit.)
mp
-
functional group
bromo, phenyl, ketone
functional group
bromo
functional group
bromo, ester
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)