Fortfahren mit
445797
D-Serinmethylester -hydrochlorid
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.58
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −4°, c = 4 in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163-166 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
InChI key
NDBQJIBNNUJNHA-AENDTGMFSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
223123414549410209
description
98%
description
99%
description
98%
description
98%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
163-166 °C (lit.)
mp
130-132 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.)
mp
142 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]20/D −4°, c = 4 in ethanol
optical activity
[α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol
optical activity
[α]20/D −8.0°, c = 1.6 in methanol
optical activity
[α]20/D −1.8°, c = 10 in methanol
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)