Fortfahren mit
440299
Trichlormethylsilan
≥96%, liquid
Synonym(e):
Methyltrichlorsilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.48
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-902-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1361381
Assay:
≥96%
Form:
liquid
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trichlormethylsilan, ≥96%
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
150 mmHg ( 25 °C)
assay
≥96%
form
liquid
autoignition temp.
>760 °F
expl. lim.
11.9 %
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
66 °C (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M85301679208130079
description
≥96%
description
99%
description
deposition grade, ≥98% (GC), ≥99.99% (as metals)
description
98%
assay
≥96%
assay
99%
assay
≥98% (GC), ≥99.99% (as metals)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
-
bp
66 °C (lit.)
bp
66 °C (lit.)
bp
66 °C (lit.)
bp
-
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlormethylsilan
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-79-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)