Merck
435600
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluolsulfonamid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2N(CH2C6H5)NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.34
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cc2ccccc2)N=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)