Wichtige Dokumente
434698
Poly-(ethylen-co-1-buten)
melt index 0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
About This Item
Empfohlene Produkte
Schmelzindex
0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
Enthält
antioxidant (varying amounts)
Härte
30 (Shore D, ASTM 2240)
mp (Schmelzpunkt)
60 °C
Übergangstemp.
softening point 72 °C (Vicat, 200g, ASTM D 1525)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
~2.0
Elongation
ASTM D 412 - 620% (at break)
SMILES String
C=C.CCC=C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Exhibits plastic and elastic properties. Low temperature impact modifier, high clarity, reduces stress cracking and has low temperature heat sealability. Narrow molecular weight and composition distributions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?