Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H26N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
255-633-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
157-158 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCn1ccnc1C
InChI
1S/C14H26N2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-13-11-15-14(16)2/h11,13H,3-10,12H2,1-2H3
InChI key
BKFRZOZNMWIFLH-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Decyl-2-methylimidazole is an 1-alkyl-2-methylimidazole. It participates in the extraction process of Cu(II) complexes.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?