Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 202,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H3(I)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
123-126 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro, iodo
SMILES string
OC(=O)c1c(F)cccc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid is loose white crystal. It can be synthesized by using 2-amino-6-fluorobenzoic acid as the starting material.
Application
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid may be used for the synthesis of fluoro-substituted benzoyl chlorides. It may be used for the one-pot regioselective synthesis of isocoumarins.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 123-126 °C (lit.) | mp 163-167 °C (lit.) | mp 88-91 °C (lit.) | mp 213-217 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid, iodo, fluoro | functional group carboxylic acid, chloro, iodo | functional group bromo | functional group bromo |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?