Fortfahren mit
428167
Chlorsäure
35 wt. %
Synonym(e):
Chloric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.46
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
concentration
35 wt. %
bp
>100 °C
density
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCl(=O)=O
General description
Chloric acid solution (Chloric acid) is a strong oxidizing agent. It can be synthesized by reacting barium chlorate with dilute sulfuric acid. Chloric acid is reported to be formed during the decompostion of aqueous solution of chlorine dioxide.
Application
Chloric acid solution (Chloric acid) may be used in the synthesis of crystals of anhydrous mercurous chlorate.
Stable precursor to chlorine dioxide. Used in electrochemical production of high-purity ammonium perchlorate.
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)