Fortfahren mit
424331
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid, polymergebunden
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid polymer gebunden, EDC polymer gebunden
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-579-2
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
particle size
200-400 mesh
SMILES string
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymer-supported carbodiimide.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)