Merck
41762
1,9-Dimethyl-xanthin
≥98.0%
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-1,9-dimethyl-purin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
251-367-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
180792
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0%
mp
≥300 °C
SMILES string
CN1C(=O)Nc2c(ncn2C)C1=O
Gene Information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)