Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 181,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0%
impurities
≤1.0% water
refractive index
n
SMILES string
[Br-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.BrH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide can be used to prepare:
- A weak gel of chitin.[1]
- Composite gels of chitin/cellulose.
- Methylimidazolium based ionic liquids with varying anions as electrolytes in graphene nanosheet-based supercapacitors.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?