Merck
413267
Gadolinium(III)-octanoat
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)6CO2]3Gd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.46
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
SMILES string
CCCCCCCC(=O)O[Gd](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)