Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CO2CH2C(CH3)2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.19
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrefractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
102 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)[N+]([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?