Merck
411531
(Brommethylen)dimethyliminiumbromid
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH=N(CH3)2(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.90
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4155730
Assay:
95%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
148-153 °C (lit.)
functional group
amine, bromo
SMILES string
[Br-].C\[N+](C)=C\Br
InChI
1S/C3H7BrN.BrH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XIXYNENNFUBWFK-UHFFFAOYSA-M
General description
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide participates in one-carbon homologation of aldehydes to carboxylic acid derivatives.
Application
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide (bromodi- methylformiminium bromide) may be employed for the synthesis of 6-phenyl-6-deoxy-2,3-di-O-methylcellulose.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)