Fortfahren mit
409103
6-(p-Toluidino)-2-naphthalinsulfonsäure Natriumsalz
99%
Synonym(e):
Sodium 6-(p-toluidino)-2-naphthalenesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14NNaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.35
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
assay
99%
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S([O-])(=O)=O)cc1
Application
Suitable for use as as fluorescent probe
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)