Merck
401978
Sigma-Aldrich
6-Brom-3-cyanochromon
99%
Synonym(e):
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
224-226 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)