Wichtige Dokumente
401447
Chrom(III)-perchlorat Hexahydrat
Empfohlene Produkte
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Cr+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Cr.6H2O/c3*2-1(3,4)5;;;;;;;/h3*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
AWECJTDFTJYSGZ-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?