Direkt zum Inhalt
398845
Blei(IV)-acetat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Bleitetraacetat, Pb(acac)4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pb(CH3CO2)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.38
EC Number:
208-908-0
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3595640
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
SMILES string
CC(=O)O[Pb](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
InChI key
JEHCHYAKAXDFKV-UHFFFAOYSA-J
Application
Smoothly induces the addition of difluorodiiodomethane to alkenes and alkynes.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
546-67-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)