Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2PtCl6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.81 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-010-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
99.9% trace metals basis
composition
Pt, 38-40%
mp
60 °C (lit.)
density
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI key
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexachlorplatin(IV)-säure Hydrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?