Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,70 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SC6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
mp
97-98 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, thioether
SMILES string
CSc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
General description
TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of 4-(methylthio)phenylacetic acid has been reported by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 98% | description 97% |
| assay 99% | assay 98% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 97-98 °C (lit.) | mp 61-63 °C (lit.) | mp 125-129 °C (lit.) | mp 82-85 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid, thioether | functional group nitrile, thioether | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, fluoro |
4-(Methylthio)phenylacetic acid CAS 16188-55-9 | - | - | - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?