Merck
39447
1-Benzyl-3-methyl-imidazolium-hexafluorophosphat
≥97.0%
Synonym(e):
1-Methyl-3-benzyl-imidazoliumhexafluorophosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13F6N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0%
impurities
≤0.1% water
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.F6P/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;1-7(2,3,4,5)6/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
InChI key
VVCQOUQQPZPIKL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)