Merck
394416
(Allyloxycarbonylmethylen)-triphenylphosphoran
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.39
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)