Merck
393762
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra-(2-naphthyl)-dioxolan-4,5-dimethanol
98%
Synonym(e):
(+)-2,3-O-Isopropyliden-1,1,4,4-tetra-(2-naphthyl)-D-threitol, (+)-DINOL, (4S-trans)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra-(2-naphthyl)-1,3-dioxolan-4,5-dimethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.80
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
optical activity
[α]20/D +116°, c = 1 in ethyl acetate
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
214-216 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]([C@H](O1)C(O)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4)C(O)(c6ccc7ccccc7c6)c8ccc9ccccc9c8
InChI
1S/C47H38O4/c1-45(2)50-43(46(48,39-23-19-31-11-3-7-15-35(31)27-39)40-24-20-32-12-4-8-16-36(32)28-40)44(51-45)47(49,41-25-21-33-13-5-9-17-37(33)29-41)42-26-22-34-14-6-10-18-38(34)30-42/h3-30,43-44,48-49H,1-2H3/t43-,44-/m0/s1
InChI key
QWADMRIAKWGVBF-CXNSMIOJSA-N
Application
Reagent for the highly enantioselective addition of primary alkyl Grignards to ketones. Chiral auxiliary used for the asymmetric addition of nucleophiles to carbonyls.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)