Fortfahren mit
390100
3,5-Dimethylphenylisocyanat
99%
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
258-987-0
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.2 psi ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChI key
DZSGDHNHQAJZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
Uses include linking with oligosaccharides and cyclodextrins for chiral chromatography stationary phases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
252336250759F14335
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5356 (lit.)
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5141 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
0.2 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)