Fortfahren mit
369373
Pentaerythritoltetrabenzoat
96%
Synonym(e):
Benzoflex S 552, Pentaerythrityl tetrabenzoate, [3-Benzoyloxy-2,2-bis(benzoyloxymethyl)propyl] benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
€ 160,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5CO2CH2)4C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
552.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-079-8
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
€ 80,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
102-104 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)(COC(=O)c2ccccc2)COC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C33H28O8/c34-29(25-13-5-1-6-14-25)38-21-33(22-39-30(35)26-15-7-2-8-16-26,23-40-31(36)27-17-9-3-10-18-27)24-41-32(37)28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
InChI key
MINJAOUGXYRTEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentaerythritol tetrabenzoate is an ester of pentaerythritol with benzoic acid. It has been reported as a metal ligand. It has been tested as stationary phase for the quantitative analysis of naphthalene hydrocarbons by gas-liquid chromatography and molecular spectroscopy.
Application
Plasticizer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4801P4755236241
assay
96%
assay
96%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
102-104 °C (lit.)
mp
158-160 °C (lit.)
mp
253-258 °C (lit.)
mp
253-258 °C (lit.)
form
solid
form
crystals
form
powder
form
-
functional group
ester, phenyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)