Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H2(F)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
density
1.829 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Oc1cc(F)c(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10/h1-2,10H
InChI key
FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromo-4,5-difluorophenol is reported to undergo palladium-catalyzed cyclotrimerization to yield hexafluoro- and trimethoxytriphenylene derivatives.[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 97% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form fibers | form - |
| refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.553 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 1.829 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.717 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| functional group bromo, fluoro | functional group bromo, fluoro | functional group bromo, chloro | functional group bromo, carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?