Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-131-5
Beilstein/REAXYS Number:
1754585
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n
density
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCOCCOCCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
DIOZVWSHACHNRT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?