Merck
36760
7,16-Didecyl-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diaza-cyclooctadecan
≥98.0%
Synonym(e):
1,10-Didecyl-1,10-diaza-18-crown-6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H66N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.88
EC Number:
279-168-4
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4715084
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0%
form
solid
mp
38-41 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCN1CCOCCOCCN(CCCCCCCCCC)CCOCCOCC1
InChI
1S/C32H66N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-33-21-25-35-29-31-37-27-23-34(24-28-38-32-30-36-26-22-33)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI key
WUHOJKXEIIYUSL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)