Direkt zum Inhalt
363545
2-Methylsulfonyl-ethanol
98%
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl-methylsulfon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SO2CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.16
EC Number:
239-261-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1746915
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
bp
148-149 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
SMILES string
CS(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C3H8O3S/c1-7(5,6)3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
KFTYFTKODBWKOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Reaction of 2-(methylsulfonyl)ethanol with cotton cellulose yields methylsulfonylethyl substituents in the 2-O- to 6-O-positions of the monosubstituted D-glucopyranosyl unit of cotton cellulose.
Application
2-(Methylsulfonyl)ethanol may be used as reagent in the synthesis of phenols from aryl fluorides. It may be used in the preparation of 2-(methylsulfonyl)ethyl N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.00 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)