Merck
360996
Sigma-Aldrich
1-(Triisopropylsilyl)-1-propin
98%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]3SiC≡CCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4624 (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC#C[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H24Si/c1-8-9-13(10(2)3,11(4)5)12(6)7/h10-12H,1-7H3
InChIKey
FDEZWWXTHRGNJD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne may be used in the synthesis of 1,14-diaza[5]helicene.[1] It may be used in the synthesis of 1- and 2-aza[6]helicene, via [2+2+2] cobalt catalyzed trimerization strategy.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Azahelicenes and other similar tri and tetracyclic helical molecules.
Dumitrascu F, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 1-32 (2010)
A straightforward route to helically chiral N-heteroaromatic compounds: practical synthesis of racemic 1,14-diaza[5]helicene and optically pure 1- and 2-aza[6]helicenes.
Jirí Mísek et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(17), 3188-3191 (2008-03-14)