Merck
358908
Tritylpyridinium-tetrafluoroborat
96%
Synonym(e):
1-Triphenylmethyl-pyridinium-tetrafluoroborat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20BF4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.23
EC Number:
247-482-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3834611
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
96%
mp
175-181 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)[n+]4ccccc4
InChI
1S/C24H20N.BF4/c1-5-13-21(14-6-1)24(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)25-19-11-4-12-20-25;2-1(3,4)5/h1-20H;/q+1;-1
InChI key
PBUNNYDYPYZWML-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)