Merck
345709
Methyl-5-oxooctadecanoat
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)12CO(CH2)3CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
58-60 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(20)16-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
BVRPGVKJUHZXTH-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 5-oxooctadecanoate is an ester.
Application
Methyl 5-oxooctadecanoate may be used in the synthesis of seven-, eight- and nine-membered monocyclic, bicyclic and tricyclic ring systems.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)