Wichtige Dokumente
340707
Mangan(II)-nitrat -Lösung
48-52 wt. % in dilute nitric acid
Synonym(e):
Manganese dinitrate, Manganous nitrate
About This Item
Form
liquid
Zusammensetzung
HNO3, <5 wt. %
Konzentration
45-50 wt. % (complexometric)
48-52 wt. % in dilute nitric acid
Dichte
1.536 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChIKey
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)