Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 99,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H31NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
403-730-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
viscous liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
viscous liquid
refractive index
n
bp
202-205 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C16H31NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChI key
NJPQAIBZIHNJDO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1-Dodecyl-2-pyrrolidinone was used in the preparation of few-layered flakes of molybdenum disulfide (MoS2) via liquid phase exfoliation of bulk MoS2 powder.[3]
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?