Fortfahren mit
333344
Tripropylorthoformiat
97%
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
€ 120,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH(OCH2CH2CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-704-1
Beilstein/REAXYS Number:
1744249
MDL number:
Assay:
97%
€ 120,75
Listenpreis€ 161,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
106-108 °C/40 mmHg (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCCOC(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
General description
Gas phase reactions of the rare earth metal cations with tripropyl orthoformate were studied by Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry.
Application
Tripropyl orthoformate was used as alcohol donor to investigate the activity and enantioselectivity of Novozym 435 in the esterification of rac-fenoprofen in methylcyclohexane. It may be used as a drying agent during the synthesis of squaraine derivatives.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T60453415146194328
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
106-108 °C/40 mmHg (lit.)
bp
146 °C (lit.)
bp
65-66 °C/18 mmHg (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
functional group
ether
functional group
-
functional group
ether
functional group
ester
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)