Fortfahren mit
333301
2-Methyl-3-indolessigsäure
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
€ 84,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
205 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1[nH]c2ccccc2c1CC(O)=O
InChI
1S/C11H11NO2/c1-7-9(6-11(13)14)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-5,12H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
QJNNHJVSQUUHHE-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-3-indoleacetic acid is a common plant growth hormone. Relative activity of 2-methyl-3-indoleacetic acid in promoting growth (elongation) in plant cells was evaluated.[1]
Application
  • Reactant for preparation of N-methyl-N-[[(nitrophenyl)sulfonyl]oxy]indoleacetamide derivatives
  • Reactant for preparation of indomethacin analogs and derivatives
  • Reactant for coupling reaction with diazomethane
  • Reactant for prepnaration of (methylindolyl)methyltriazolethiones and (methylindolyl)methylthiadiazolylamines as antidepressant/anticonvulsant agents
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D729945533N3019
description
98%
description
≥95%, crystalline
description
PESTANAL®, analytical standard
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, crystalline
assay
98%
assay
≥95%
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline
form
-
form
crystalline
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
136-140 °C (lit.)
mp
165-169 °C (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)