Merck
330698
Bis-(trimethylsilyl)-cyclopentadien, Isomerengemisch
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.46
UNSPSC Code:
12352103
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C1C=CC(=C1)[Si](C)(C)C
Other Notes
Isomer ratio varies with temperature
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)