Direkt zum Inhalt
32776
2,5-Diamino-benzolsulfonsäure
≥97.0% (T)
Synonym(e):
1,4-Diamino-2-benzenesulfonic acid, 1,4-Phenylenediamine-2-sulfonic acid, 1,4-Phenylenediamine-3-sulfonic acid, 2-Sulfo-1,4-phenylenediamine, p-Phenylenediamine-2-sulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(H2N)2C6H3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-832-9
Beilstein/REAXYS Number:
2970398
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
InChI key
HEAHMJLHQCESBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Diaminobenzenesulfonic acid is a dye precursor. Electrochemical copolymerization of 2,5-diaminobenzensulfonic acid and aniline by cyclic voltammetry on IrO2 coated titanium electrodes was reported.
Application
2,5-Diaminobenzenesulfonic acid was used in preparation of a polymeric dye, required for laccase-mediated dyeing of cotton.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)