Merck
326097
Ammoniumhexachlorpalladat(IV)
Synonym(e):
Palladium(IV)-ammoniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2PdCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[NH4+].[NH4+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pd/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI key
LOLIPEAFAJNGJM-UHFFFAOYSA-J
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)