Merck
310158
Sigma-Aldrich
Rhodium(III)-bromid Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
RhBr3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.62 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
O.Br[Rh](Br)Br
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)