299383
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on
technical grade
Synonym(e):
Diketenacetonaddukt
About This Item
Qualität
technical grade
Brechungsindex
n20/D 1.460 (lit.)
bp
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-13 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
InChIKey
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)