Merck
29462
Dichlor-cyclohexyl-methylsilan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Cyclohexyl-dichlor-methylsilan, Cyclohexyl-methyl-dichlorsilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14Cl2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.18
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
226-956-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2935173
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.471
bp
83 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.094 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)C1CCCCC1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)