Merck
292893
Adipamid
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCO(CH2)4CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-062-5
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
226-229 °C (lit.)
solubility
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)CCCCC(N)=O
InChI
1S/C6H12N2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI key
GVNWZKBFMFUVNX-UHFFFAOYSA-N
Application
Adipamide has been used in the preparation of bisimidates.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)